1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR452132-250MGEA
346
EUR
APOSOR452132-250MG
APOSOR452132-1G
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine
Formel:
C₁₈H₂₅NO₅ Molecular Weight: 335,395 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11223621 CAS-Nummer: 1158750-72-1 |