tert-Butyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR451016-1GEA 345 EUR
APOSOR451016-1G
tert-Butyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
tert-Butyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO₂·ClH
Molecular Weight: 193,671 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20528798
CAS-Nummer: 53871-08-2