(5Z)-5-(Ethoxymethylene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR450084-1GEA 139 EUR
APOSOR450084-1G
(5Z)-5-(Ethoxymethylene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
(5Z)-5-(Ethoxymethylene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
Formel: C₆H₇NO₂S₂
Molecular Weight: 189,255 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00175004
CAS-Nummer: 86240-28-0