1-Bromo-4-ethoxy-2-methylbenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR42253-5GEA
123
EUR
APOSOR42253-5G
1-Bromo-4-ethoxy-2-methylbenzene 97%
1-Bromo-4-ethoxy-2-methylbenzene
Formel:
C₉H₁₁BrO Molecular Weight: 215,087 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18917736 CAS-Nummer: 68155-69-1 |