1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR42054-5GEA
396
EUR
APOSOR42054-5G
APOSOR42054-250MG
APOSOR42054-1G
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formel:
C₉H₆Br₂ Molecular Weight: 273,952 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD22482470 CAS-Nummer: 173019-84-6 |