3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR42051-1GEA
263
EUR
APOSOR42051-1G
APOSOR42051-5G
APOSOR42051-250MG
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel:
C₉H₇BrO Molecular Weight: 211,055 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01250510 CAS-Nummer: 37614-58-7 |