1-(2-Pentyl)piperazine
|
Achtung
|
APOSOR4169-1GEA
46.6
EUR
APOSOR4169-1G
APOSOR4169-5G
APOSOR4169-10G
1-(2-Pentyl)piperazine
1-(2-Pentyl)piperazine
Formel:
C₉H₂₀N₂ Molecular Weight: 156,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093553 CAS-Nummer: 82499-96-5 |