3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR40676-5GEA
466
EUR
APOSOR40676-5G
APOSOR40676-1G
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrIO Molecular Weight: 310,915 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779024 CAS-Nummer: 188813-09-4 |