2-Bromo-N-ethylacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR40485-1GEA 453 EUR
APOSOR40485-1G
2-Bromo-N-ethylacetamide
2-Bromo-N-ethylacetamide
Formel: C₄H₈BrNO
Molecular Weight: 166,016 g/mol
Siedepunkt: 72…77 °C (0,3 mm Hg)
Schmelzpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06800147
CAS-Nummer: 5327-00-4