1H-Indazole-7-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR40230-1GEA 149 EUR
APOSOR40230-1G APOSOR40230-250MG
1H-Indazole-7-carboxaldehyde 95%
1H-Indazole-7-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Molecular Weight: 146,146 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06738281
CAS-Nummer: 312746-72-8