5-Bromo-2-(dimethylamino)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR400566-1GEA
205
EUR
APOSOR400566-1G
5-Bromo-2-(dimethylamino)benzaldehyde
5-Bromo-2-(dimethylamino)benzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀BrNO Molecular Weight: 228,086 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20529529 CAS-Nummer: 171881-36-0 |