6-Benzyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370134-1GEA 724 EUR
APOSOR370134-1G
6-Benzyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane 95%
6-Benzyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane
Formel: C₁₃H₁₇NO
Molecular Weight: 203,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06808592
CAS-Nummer: 19867-34-6