(R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid, hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370109-250MGEA 1220 EUR
APOSOR370109-250MG
(R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid, hydrochloride 95%
(R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid, hydrochloride
Formel: C₈H₁₃NO₂·ClH
Molecular Weight: 191,655 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30207805
CAS-Nummer: 94160-98-2