2-(5-Bromo-2-methyl-2H-indazol-3-yl)propan-2-ol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370107-250MGEA
1320
EUR
APOSOR370107-250MG
2-(5-Bromo-2-methyl-2H-indazol-3-yl)propan-2-ol 99%
2-(5-Bromo-2-methyl-2H-indazol-3-yl)propan-2-ol
Formel:
C₁₁H₁₃BrN₂O Molecular Weight: 269,138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28359285 CAS-Nummer: 1823787-20-7 |