4-Chloro-3H-Imidazo[4,5-c]quinoline, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370100-250MGEA
1900
EUR
APOSOR370100-250MG
4-Chloro-3H-Imidazo[4,5-c]quinoline, tech
4-Chloro-3H-Imidazo[4,5-c]quinoline
Formel:
C₁₀H₆ClN₃ Molecular Weight: 203,628 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13151921 CAS-Nummer: 132206-92-9 |