N,2,3-Trimethyl-2H-indazol-6-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370084-500MGEA
1660
EUR
APOSOR370084-500MG
N,2,3-Trimethyl-2H-indazol-6-amine ≥98%
N,2,3-Trimethyl-2H-indazol-6-amine
Formel:
C₁₀H₁₃N₃ Molecular Weight: 175,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24567305 CAS-Nummer: 1376676-65-1 |