4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370047-100MGEA 792 EUR
APOSOR370047-100MG
4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol ≥98%
4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol
Formel: C₁₉H₂₃NO₂
Molecular Weight: 297,391 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18207051
CAS-Nummer: 218288-32-5