(E)-3-Cyclopentylacrylaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370016-1GEA
690
EUR
APOSOR370016-1G
(E)-3-Cyclopentylacrylaldehyde ≥98%
(E)-3-Cyclopentylacrylaldehyde
Formel:
C₈H₁₂O Molecular Weight: 124,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15528962 CAS-Nummer: 118235-51-1 |