2-Chloro-3-ethoxyphenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR360929-1GEA
364
EUR
APOSOR360929-1G
2-Chloro-3-ethoxyphenylboronic acid
2-Chloro-3-ethoxyphenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₀BClO₃ Molecular Weight: 200,427 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17015726 CAS-Nummer: 1256345-57-9 |