(R)-1,1,2-Triphenyl-2-(piperidin-1-yl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350341-1GEA
473
EUR
APOSOR350341-1G
(R)-1,1,2-Triphenyl-2-(piperidin-1-yl)ethanol
(R)-1,1,2-Triphenyl-2-(piperidin-1-yl)ethanol
Formel:
C₂₅H₂₇NO Molecular Weight: 357,488 g/mol Schmelzpunkt: 159…163 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427065 CAS-Nummer: 213995-12-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |