4-Methoxy-2-vinylpyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346662-1GEA
622
EUR
APOSOR346662-1G
4-Methoxy-2-vinylpyridine 95+%
4-Methoxy-2-vinylpyridine
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135,163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384441 CAS-Nummer: 30566-80-4 |