2-Bromo-1-(3-methyl-quinoxalin-2-yl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346584-1GEA
518
EUR
APOSOR346584-1G
2-Bromo-1-(3-methyl-quinoxalin-2-yl)ethanone 95+%
2-Bromo-1-(3-methyl-quinoxalin-2-yl)ethanone
Formel:
C₁₁H₉BrN₂O Molecular Weight: 265,106 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662523 CAS-Nummer: 5498-44-2 |