2-(2-Chloroethylamino)-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346378-1GEA 168 EUR
APOSOR346378-1G APOSOR346378-5G
2-(2-Chloroethylamino)-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2-(2-Chloroethylamino)-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formel: C₁₀H₁₂ClN₃
Molecular Weight: 209,675 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568281
CAS-Nummer: 1053659-06-5