Benzo[d]isoxazole-5-sulphonyl chloride
|
Gefahr
|
APOSOR346294-1GEA
0
EUR
APOSOR346294-1G
Benzo[d]isoxazole-5-sulphonyl chloride
Benzo[d]isoxazole-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₇H₄ClNO₃S Molecular Weight: 217,63 g/mol Schmelzpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659651 CAS-Nummer: 16331-62-7 UN: 3261 ADR: 8,II |