4-Iodo-2-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR345298-1GEA 133 EUR
APOSOR345298-1G
4-Iodo-2-methylpyridine 98%
4-Iodo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆IN
Molecular Weight: 219,023 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09702484
CAS-Nummer: 22282-65-1