(4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR340187-100MGEA
459
EUR
APOSOR340187-100MG
(4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
(4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
Formel:
C₁₀H₁₇N Molecular Weight: 151,249 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28348392 CAS-Nummer: 55854-40-5 |