Methyl 2-(3-cyano-4-nitrophenyl)-2-(o-tolyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR340143-100MGEA
1930
EUR
APOSOR340143-100MG
Methyl 2-(3-cyano-4-nitrophenyl)-2-(o-tolyl)acetate
Methyl 2-(3-cyano-4-nitrophenyl)-2-(o-tolyl)acetate
Formel:
C₁₇H₁₄N₂O₄ Molecular Weight: 310,304 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154756 CAS-Nummer: 1848979-88-3 |