1-(6-(Methylsulphonamido)-3-methoxy-2,4-dimethylphenyl)-7-methoxynaphthalen-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR340079-50MGEA
1760
EUR
APOSOR340079-50MG
1-(6-(Methylsulphonamido)-3-methoxy-2,4-dimethylphenyl)-7-methoxynaphthalen-2-ol
1-(6-(Methylsulphonamido)-3-methoxy-2,4-dimethylphenyl)-7-methoxynaphthalen-2-ol
Formel:
C₂₁H₂₃NO₅S Molecular Weight: 401,476 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154711 CAS-Nummer: 1832514-16-5 |