2'-Amino-3'-chloro-4'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-ol
APOSOR340051-50MGEA
0
EUR
APOSOR340051-50MG
2'-Amino-3'-chloro-4'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-ol
2'-Amino-3'-chloro-4'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-ol
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO Molecular Weight: 233,693 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154684 CAS-Nummer: 1424386-25-3 |