5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR33680-1GEA
430
EUR
APOSOR33680-1G
APOSOR33680-250MG
APOSOR33680-5G
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Formel:
C₅H₅BrClN₃ Molecular Weight: 222,47 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10000107 CAS-Nummer: 1289076-45-4 |