11,13-Dimethoxy-3-methyl-4,8-dioxa-3-azatricyclo[7.4.0.02,6]trideca-1(13),9,11-triene, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33229-1GEA 1390 EUR
APOSOR33229-1G
11,13-Dimethoxy-3-methyl-4,8-dioxa-3-azatricyclo[7.4.0.02,6]trideca-1(13),9,11-triene, tech
11,13-Dimethoxy-3-methyl-4,8-dioxa-3-azatricyclo[7.4.0.02,6]trideca-1(13),9,11-triene
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
Molecular Weight: 251,278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00232822
CAS-Nummer: 400088-00-8