1-[2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl]-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33208-1GEA
1390
EUR
APOSOR33208-1G
1-[2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl]-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
1-[2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl]-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₃H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 247,677 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139074 CAS-Nummer: 108664-55-7 |