2H-Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33185-5GEA 1270 EUR
APOSOR33185-5G APOSOR33185-1G
2H-Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid 95%
2H-Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈O₄
Molecular Weight: 216,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00087796
CAS-Nummer: 200712-25-0