3-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR33184-1GEA 263 EUR
APOSOR33184-1G
3-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₇BrN₂
Molecular Weight: 211,059 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06496194
CAS-Nummer: 866135-66-2