1-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-1H-pyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33160-1GEA 437 EUR
APOSOR33160-1G
1-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 218,209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03305765
CAS-Nummer: 59194-25-1