N-(2-Chloroethyl)-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33145-1GEA 1390 EUR
APOSOR33145-1G
N-(2-Chloroethyl)-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carboxamide, tech
N-(2-Chloroethyl)-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carboxamide
Formel: C₁₅H₁₄ClNO₂
Molecular Weight: 275,73 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02570920
CAS-Nummer: 478078-36-3