(3Z)-3-[(Phenylamino)methylidene]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33141-1GEA
1390
EUR
APOSOR33141-1G
(3Z)-3-[(Phenylamino)methylidene]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2,4-dione, tech
(3Z)-3-[(Phenylamino)methylidene]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2,4-dione
Formel:
C₁₆H₁₁NO₃ Molecular Weight: 265,263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100852 CAS-Nummer: 71592-11-5 |