(2E)-1-(2,5-Dichlorothiophen-3-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33124-1GEA
1390
EUR
APOSOR33124-1G
(2E)-1-(2,5-Dichlorothiophen-3-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-1-(2,5-Dichlorothiophen-3-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel:
C₉H₉Cl₂NOS Molecular Weight: 250,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01443682 CAS-Nummer: 166196-79-8 |