4-Methoxy-2-phenoxypyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33112-1GEA
1390
EUR
APOSOR33112-1G
4-Methoxy-2-phenoxypyridine-3-carbonitrile, tech
4-Methoxy-2-phenoxypyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₃H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 226,231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00975465 CAS-Nummer: 339016-67-0 |