3-((E)-3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3310-1GEA
93.1
EUR
APOSOR3310-1G
APOSOR3310-5G
3-((E)-3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid 98%
3-((E)-3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₃BO₄ Molecular Weight: 220,03 g/mol Schmelzpunkt: 141…143 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689480 CAS-Nummer: 913835-51-5 |