2-[3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33031-1GEA 1390 EUR
APOSOR33031-1G
2-[3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol, tech
2-[3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 232,235 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03617679
CAS-Nummer: 955976-57-5