5-[(Dimethylamino)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33023-1GEA 1390 EUR
APOSOR33023-1G
5-[(Dimethylamino)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
5-[(Dimethylamino)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Formel: C₉H₁₅NO₄
Molecular Weight: 201,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02570817
CAS-Nummer: 227201-29-8