N'-(6-Chloropyridin-2-yl)acetohydrazide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33021-1GEA 154 EUR
APOSOR33021-1G APOSOR33021-5G
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)acetohydrazide 95%
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)acetohydrazide
Formel: C₇H₈ClN₃O
Molecular Weight: 185,611 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02187335
CAS-Nummer: 66999-51-7