N'-(6-Chloropyridin-2-yl)cyclopropanecarbohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33020-1GEA 1390 EUR
APOSOR33020-1G
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)cyclopropanecarbohydrazide, tech
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)cyclopropanecarbohydrazide
Formel: C₉H₁₀ClN₃O
Molecular Weight: 211,648 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02187333
CAS-Nummer: 478064-08-3