3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3302-1GEA
58.2
EUR
APOSOR3302-1G
APOSOR3302-25G
APOSOR3302-5G
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₆BBrO₄ Molecular Weight: 244,835 g/mol Schmelzpunkt: 290…292 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689487 CAS-Nummer: 913835-73-1 |