3-Amino-5-(4-chlorophenyl)cyclohex-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33019-1GEA 1390 EUR
APOSOR33019-1G
3-Amino-5-(4-chlorophenyl)cyclohex-2-en-1-one, tech
3-Amino-5-(4-chlorophenyl)cyclohex-2-en-1-one
Formel: C₁₂H₁₂ClNO
Molecular Weight: 221,683 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00105289
CAS-Nummer: 478064-04-9