5-(Methoxymethyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33018-1GEA 1390 EUR
APOSOR33018-1G
5-(Methoxymethyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, tech
5-(Methoxymethyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Formel: C₉H₁₁N₃O₂
Molecular Weight: 193,203 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02661789
CAS-Nummer: 439111-05-4