3-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32990-5GEA 1270 EUR
APOSOR32990-5G APOSOR32990-1G
3-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-4-one 95%
3-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-4-one
Formel: C₈H₇N₃O
Molecular Weight: 161,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04125779
CAS-Nummer: 22305-44-8