Ethyl 4-hydroxy-6,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32979-1GEA 640 EUR
APOSOR32979-1G
Ethyl 4-hydroxy-6,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-hydroxy-6,8-dimethylquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Molecular Weight: 245,274 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173389
CAS-Nummer: 77156-77-5