N'-[(1E)-(Dimethylamino)methylidene]pyridine-4-carbohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32962-1GEA 1390 EUR
APOSOR32962-1G
N'-[(1E)-(Dimethylamino)methylidene]pyridine-4-carbohydrazide, tech
N'-[(1E)-(Dimethylamino)methylidene]pyridine-4-carbohydrazide
Formel: C₉H₁₂N₄O
Molecular Weight: 192,218 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00140519
CAS-Nummer: 16825-24-4